missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MPC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 20049-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The antibody is specific to BRP44.
Mediates the uptake of pyruvate into mitochondria.Spécification
MPC2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
MPC2 | |
brain protein 44, BRP44, Mitochondrial pyruvate carrier 2, MPC2 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
100359982, 25874, 70456 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
0.41 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
O95563, P38718, Q9D023 | |
Mpc2 | |
Peptide | |
20 μL | |
Primary | |
Rat, Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
MPC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu