Läs mer
MTAP (Tumor Suppressor Marker) Mouse, Clone: MTAP/1813, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio 4507-MSM1-P1
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15960498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5965.00 SEK
    5424.61 SEK / 100µg
    Spara 540.39 SEK
    9% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
MTAP (Tumor Suppressor Marker)
Cytoplasmic
MTAP/1813
Unconjugated
Mouse
31kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4507
IgG2b κ
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human MTAP protein fragment (aa97-196)
HepG2, A431, HeLa or MCF-7 cells. Kidney
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
MTAP (Tumor Suppressor Marker) Mouse, Clone: MTAP/1813, enQuireBio™ > 100 μg