Läs mer
MTAP (Tumor Suppressor Marker) Mouse, Clone: MTAP/1813, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5965.00 SEK
Specifikationer
Antigen | MTAP (Tumor Suppressor Marker) |
---|---|
Klona | MTAP/1813 |
Koncentration | 200μg/mL |
Användningsområden | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry |
Klassificering | Monoclonal |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15950498
|
EnquireBio
4507-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
15960498
|
EnquireBio
4507-MSM1-P1 |
100 μg |
5965.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
MTAP (Tumor Suppressor Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human MTAP protein fragment (aa97-196) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
31kDa |
MTAP/1813 | |
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
4507 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic | |
HepG2, A431, HeLa or MCF-7 cells. Kidney |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
MTAP (Tumor Suppressor Marker) Mouse, Clone: MTAP/1813, enQuireBio™