Learn More
MTRF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 11581-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16888753
  • 4652.90 SEK / 150µL
Description
Mitochondrial peptide chain release factor that directs the termination of translation in response to the peptide chain non-cognate termination stop codons AGG and AGA.
Specifications
Specifications
MTRF1
Polyclonal
Unconjugated
MTRF1
MRF 1, MRF1, MtRF 1, MTRF1, MTTRF1, RF1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
211253, 9617
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75570, Q8K126
MTRF1
MTRF1 Fusion Protein Ag2170
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
MTRF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato