Läs mer
ATAGO™ Multi-våglängd Abbe Refraktometer DR-M2
Produktkod. 11446248
Change view
Mått (L x B x H):
130 x 290 x 310 mm (Refraktometer), 150 x 330 x 110 mm (ljuskälla)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11446248 130 x 290 x 310 mm (Refraktometer), 150 x 330 x 110 mm (ljuskälla) Varje
1 options
Produktkod. 11446248 Leverantör ATAGO™ Leverantörsnummer 1410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97405.00 SEK
    84081.96 SEK / Paket med 1
    Save 13323.04 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Multi-våglängden Abbe Refraktometer DR-M2 visar digitalt mätresultatet av brytningsindex eller Abbe nummer på LCD-skärmen.
  • Brytningsindex eller Abbe nummer (ν d ellerν e) kan mätas vid olika våglängder från 450 till 1100 nm.
  • DR-M2 visar digitalt mätresultat av brytningsindex eller Abbe nummer på LCD-skärmen.
  • Mätning kan uppnås genom att matcha gränslinjen med hårkorsets skärningspunkt.
  • Denna refraktometer kan anslutas till den digitala skrivaren DP-63 (B) (tillval).
Specifications
Typ Bänkrefraktometer
Brytningsindex 1,3278 till 1,7379 (vid 450 nm), 1,3000 till 1,7100 (vid 589 nm), 1,2912 till 1,7011 (vid 680 nm), 1,2743 till 1,6840 (vid 1100)
Noggrannhet ±0,0002
Visa LCD
Vikt (metrisk) 6,0 kg (Refraktometer), 3,2 kg (ljuskälla)
Mått (L x B x H) 130 x 290 x 310 mm (Refraktometer), 150 x 330 x 110 mm (ljuskälla)
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 50 °C
Elektriska krav AC100
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz