Läs mer
Brady™ Multifunktionell matt polypropenetiketttejp för M7-skrivare
Den ekonomiska polypropentejpen är den idealiska etiketttejpen för dina vardagliga märkningsbehov.
Brand: Brady™ 173260
552.33 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Idealisk för användning inomhus på släta, plana ytor
- Kostnadseffektiv etikett
- Drifttemperatur på -40 °C till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
- Rekommenderas inte för utomhusbruk
- Tillverkad av B-529 polypropenmaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Anläggningsidentifiering, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.089 mm | |
| 50 ft. | |
| 2 tum | |
| M7C-2000-529 |
| ASTM D 523 | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polypropen | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +212 °F | |
| 0,0035 tum. | |
| 15 meter x 6 cm. | |
| 15.24 m | |
| 50.8 mm |