Läs mer
Brady™ Multifunktionell matt polypropenetiketttejp för M7-skrivare
Den ekonomiska polypropentejpen är den idealiska etiketttejpen för dina vardagliga märkningsbehov.
481.00 SEK - 605.02 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 523
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Mått (L x B) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Mått (L x B) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17868924
Visa dokument
Brady™
173291
50 fot x 1 tum
481.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17818974
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173260
15 meter x 6 cm.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
612.00 SEK
605.02 SEK / Paket med 1
Save 6.98 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Idealisk för användning inomhus på släta, plana ytor
  • Kostnadseffektiv etikett
  • Drifttemperatur på -40 °C till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
  • Rekommenderas inte för utomhusbruk
  • Tillverkad av B-529 polypropenmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Kontinuerligt
Termisk överföring
Anläggningsidentifiering, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
Nej
Rektangel
-40 °C till +100 °C
0.089 mm
15.24 m
ASTM D 523
Hold (Håll)
Glans
Polypropen
Icke-steril
M710, BMP71
50 ft.
-40 °F till +212 °F
0,0035 tum.
50 ft.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer