Läs mer
Brady™ Multipurpose vinyletiketttejp för M6/M7-skrivare
Med tillgänglighet i 12 färger är färgade vinyletiketter idealiska för produkt, komponent, märkskylt och allmän identifiering där olika färgalternativ krävs.
Brand:  Brady™ 174308
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17818364
  • 997.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och tuffa ytor och kan appliceras i kalla temperaturer
  • Designad för användning i omgivningsförhållanden med begränsad exponering för lösningsmedel
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-439 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Kontinuerligt
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Nej
Rektangel
-70 °C till +80 °C
0.107 mm
50 ft.
1 tum
M6C-1000-439
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Hold (Håll)
Glans
Självlaminerande vinyl
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
50 ft.
-94 °F till +176 °F
0,0042 tum.
50 fot x 1 tum
15.24 m
25.4 mm