Läs mer
Brady™ Multipurpose vinyletiketttejp för M6/M7-skrivare
Med tillgänglighet i 12 färger är färgade vinyletiketter idealiska för produkt, komponent, märkskylt och allmän identifiering där olika färgalternativ krävs.
520.76 SEK - 1235.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Avsluta Glans
Se fler specifikationer
Produkter 23
Produktkod Brand Färg Mått (L x B) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Färg Mått (L x B) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17801539
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174147
Vitt 50 fot x 0,375 tum
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
527.00 SEK
520.76 SEK / 1 rullar
Save 6.24 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17808434
Visa dokument
Brady™
174363
Vitt 15 meter x 0,5 tum
692.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17818364
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174308
Vitt 50 fot x 1 tum
947.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17888834
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174318
Vitt 15 cm x 3,5 cm.
1235.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17878204
Visa dokument
Brady™
174364
Svart 15 meter x 0,5 tum
692.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17838744
Visa dokument
Brady™
174309
Svart 50 fot x 1 tum
947.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17879164
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174319
Svart 15 cm x 3,5 cm.
1235.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17868964
Visa dokument
Brady™
174368
Rött 15 meter x 0,5 tum
692.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17848754
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174313
Rött 50 fot x 1 tum
947.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17848824
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174323
Rött 15 cm x 3,5 cm.
1235.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17898424
Visa dokument
Brady™
174367
Orange 15 meter x 0,5 tum
692.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
17838954
Visa dokument
Brady™
174312
Orange 50 fot x 1 tum
947.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17818864
Visa dokument
Brady™
174322
Orange 15 cm x 3,5 cm.
1235.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17881669
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174148
Gult 50 fot x 0,375 tum
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
527.00 SEK
520.76 SEK / 1 rullar
Save 6.24 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
17848294
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174369
Gult 15 meter x 0,5 tum
692.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17819204
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174314
Gult 50 fot x 1 tum
947.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17888764
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174324
Gult 15 cm x 3,5 cm.
1235.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17818214
Visa dokument
Brady™
174366
Klart 15 meter x 0,5 tum
692.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17829054
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174311
Klart 50 fot x 1 tum
947.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17819214
Visa dokument
Brady™
174321
Klart 15 cm x 3,5 cm.
1235.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17808294
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174365
Blått 15 meter x 0,5 tum
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
719.96 SEK
689.29 SEK / Paket med 1
Save 30.67 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17848954
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174310
Blått 50 fot x 1 tum
947.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17878834
Visa dokument
Brady™
174320
Blått 15 cm x 3,5 cm.
1235.00 SEK
Paket med 1
View alternative products
Save Up to 
»
I lager
Add to basket
Description
Description
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och tuffa ytor och kan appliceras i kalla temperaturer
  • Designad för användning i omgivningsförhållanden med begränsad exponering för lösningsmedel
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-439 vinylmaterial
Specifications
Specifications
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Glans
Vinyl
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
50 ft.
-94 °F till +176 °F
0,0042 tum.
50 ft.
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Hold (Håll)
Kontinuerligt
Termisk överföring
Streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Nej
Rektangel
-70 °C till +80 °C
0.107 mm
15.24 m