Läs mer
Brady™ Multipurpose vinyletiketttejp för M6/M7-skrivare
Med tillgänglighet i 12 färger är färgade vinyletiketter idealiska för produkt, komponent, märkskylt och allmän identifiering där olika färgalternativ krävs.
Brand: Brady™ 174368
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och tuffa ytor och kan appliceras i kalla temperaturer
- Designad för användning i omgivningsförhållanden med begränsad exponering för lösningsmedel
- RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Tillverkad av B-439 vinylmaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Rött | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -70 °C till +80 °C | |
| 0.107 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 tum | |
| M6C-500-439-RD |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 50 ft. | |
| -94 °F till +176 °F | |
| 0,0042 tum. | |
| 15 meter x 0,5 tum | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |