Läs mer
N-(2-Pyridyl)oxamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O3/c10-6(7(11)12)9-5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H,11,12)(H,8,9,10) |
| Formel vikt | 166.0378 |
| Procent renhet | >95% |