Läs mer
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in methanol, Thermo Scientific™
460.65 SEK - 4874.03 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 35141-36-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C9H24ClNO3Si |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.83 |
| MDL-nummer | MFCD00054225 |
| InChI-nyckel | FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium |
| PubChem CID | 94462 |
| IUPAC-namn | trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride |
| LEDER | C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15485775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.14 |
25g |
513.00 SEK 460.65 SEK / 25g Save 52.35 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15495775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.22 |
100g |
1246.33 SEK 1118.65 SEK / 100g Save 127.68 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15405785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.36 |
500g |
4874.03 SEK
500g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 35141-36-7 | |
| 257.83 | |
| FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M | |
| 94462 | |
| C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] |
| C9H24ClNO3Si | |
| MFCD00054225 | |
| n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium | |
| trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride |
Specifikationer
| N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride | |
| 35141-36-7 | |
| 11°C (52°F) | |
| 1.397 | |
| UN1230 | |
| Hygroscopic | |
| FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M | |
| trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride | |
| 94462 |
| in 50% methanol | |
| 0.930 g/mL | |
| C9H24ClNO3Si | |
| MFCD00054225 | |
| 11593127 | |
| n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium | |
| C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] | |
| 257.83 | |
| 257.83 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H225-H311-H331-H370-H335-H302-H315-H319
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: METHANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 252-393-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in Methanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride