Läs mer
N-[(4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxy-3-isoquinolinyl)carbonyl]glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FG-4592 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16N2O5/c1-11-15-9-13(26-12-5-3-2-4-6-12)7-8-14(15)18(24)17(21-11)19(25)20-10-16(22)23/h2-9,24H,10H2,1H3,(H,20,25)(H,22,23) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 352.1059 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |