Läs mer
N-aminoftalimid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11408757
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408757 10 g 10g
11418770 5 g 5g
11418757 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19914.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1875-48-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Det används vid aziridinering av kirala N-enoylsultamer. Det används också vid syntes av n-ftalimidoaziridiner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid aziridinering av kirala N-enoylsultamer. Det används också vid syntes av n-ftalimidoaziridiner
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka baser och värme. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1875-48-5
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.148
MDL-nummer MFCD00005895
InChI-nyckel KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminophthalimide, 2-aminoisoindoline-1,3-dione, 2-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, phthalimide, n-amino, hydrazine, 1,1-phthaloyl, phthalhydrazide van, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-amino, n-aminophthalamide, phthalocyclohydrazide van, ccris 5349
PubChem CID 74645
IUPAC-namn 2-aminoisoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Aminophthalimide
Smältpunkt ∼195°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 383756
Formel vikt 162.15
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.