Läs mer
N-Boc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469718
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469718 5 g 5g
15459718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63172.06
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104719-63-3
Molekylformel C14H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 303.355
MDL-nummer MFCD00076927
InChI-nyckel YGSRAYJBEREVRB-SECBINFHSA-N
Synonym boc-d-glu otbu-oh, r-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2r-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu otbu-oh tlc, d-glutamic acid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-,5-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7018748
IUPAC-namn (2R)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Beilstein 3594191
Kvantitet 5 g
Formel vikt 303.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.