missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Boc-DL-beta-proline ethyl ester, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15403908
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403908 250 mg 250mg
15493898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15403908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57430.MD
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 170844-49-2
Molekylformel C12H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 243.30
MDL-nummer MFCD03791256
InChI-nyckel PKDQVUYUWUHNMG-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-ethyl ester, ethyl 1-boc-beta-prolinate, ethyl 1-boc-3-pyrrolidine-carboxylate, n-boc-dl-beta-proline ethyl ester, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethylpyrrolidine-1,3-dicarboxylate, pubchem14290, tert-butyl ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
PubChem CID 4192972
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 3-O-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Boc-DL-beta-proline ethyl ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 243.3
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.