Läs mer
N-demetyl ivabradin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride |
| CAS | 1246638-08-3 |
| Molekylformel | C26 H34 N2 O5 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrobromide (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.COc1cc2CCN(CCCNC[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC |
| IUPAC-namn | 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trienyl]metylamino]propyl]-7,8-dimetoxi-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 491.02 |
| Formel vikt | 490.2234 |