Läs mer
N-demetyl ivabradin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30356602
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356602 25 mg
30352081 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30356602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29300025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
CAS 1246638-08-3
Molekylformel C26 H34 N2 O5 . Cl H
Kvantitet 25 mg
Synonym 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrobromide (1:1)
InChI formel InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1
LEDER Cl.COc1cc2CCN(CCCNC[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
IUPAC-namn 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trienyl]metylamino]propyl]-7,8-dimetoxi-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 491.02
Formel vikt 490.2234