Läs mer
N-Demethyl Mifepristone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Demethyl Mifepristone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33NO2/c1-4-14-28(31)15-13-25-23-11-7-19-16-21(30)10-12-22(19)26(23)24(17-27(25,28)2)18-5-8-20(29-3)9-6-18/h5-6,8-9,16,23-25,29,31H,7,10-13,15,17H2,1-3H3/t23-,24+,25-,27-,28-/m0/s1 |
| Formel vikt | 415.2511 |
| Procent renhet | >95% |