Läs mer
N-desmetylklomipramin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30134786
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134786 25 mg
17990645 5 mg
17925115 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29158025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29854-14-6
Molekylformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 337.29
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
IUPAC-namn 3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Formel vikt 336.116
Procent renhet >95%