missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Ethyl-N-(4-methylbenzyl)-4-nitrobenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15414226
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414226 500 mg 500mg
15404226 100 mg 100mg
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15414226

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58415.ME

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1421263-66-2
Molekylformel C16H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 334.39
MDL-nummer MFCD22682974
InChI-nyckel IZPJZNVDOFYZRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethyl-n-4-methylphenyl methyl-4-nitrobenzenesulfonamide, n-ethyl-n-4-methylbenzyl-4-nitrobenzenesulfonamide
PubChem CID 97290223
IUPAC-namn N-ethyl-N-[(4-methylphenyl)methyl]-4-nitrobenzenesulfonamide
LEDER CCN(CC1=CC=C(C)C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Ethyl-N-(4-methylbenzyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 334.38
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.