Läs mer
N-formyloxkarbazepin, TRC
Produktkod. 30392562
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30392562 100 mg
30389429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30392562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF700880100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346601-76-0
Molekylformel C16H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 280.28
Synonym N-Formyl-10,11-dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
LEDER O=C(NC=O)N(C1=C(C2)C=CC=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formyl Oxcarbazepine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12N2O3/c19-10-17-16(21)18-13-7-3-1-5-11(13)9-15(20)12-6-2-4-8-14(12)18/h1-8,10H,9H2,(H,17,19,21)
Formel vikt 280.0848
Procent renhet >95%