Läs mer
N-formyl vareniklin, TRC
Produktkod. 30399837
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399837 25 mg
30408672 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30399837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF70165025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 796865-82-2
Molekylformel C14 H13 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 239.27
Synonym 6,10-Methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, 6,7,9,10-tetrahydro-, 6,7,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, N-Formylvarenicline
LEDER O=CN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formyl Varenicline
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O/c18-8-17-6-9-3-10(7-17)12-5-14-13(4-11(9)12)15-1-2-16-14/h1-2,4-5,8-10H,3,6-7H2
Formel vikt 239.1059