Läs mer
N-(Hydroxymethyl)acrylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Hydroxymethyl)acrylamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7) |
| Formel vikt | 101.0477 |