Läs mer
N-metyl-N-formylhydrazin, TRC
Produktkod. 18013130
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18013130 100 mg
17989739 250 mg
18012830 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18013130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM304075100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 758-17-8
Molekylformel C2 H6 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 74.082
Synonym 1-Formyl-1-methylhydrazine, 1-Methyl-1-formylhydrazide, 2-Methyl-2-formylhydrazine, N-Formyl-N-methylhydrazine, Formic Acid 1-Methylhydrazide, 1-Methylhydrazinecarboxaldehyde
IUPAC-namn N-amino-N-metylformamid
LEDER CN(N)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-formylhydrazine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(3)2-5/h2H,3H2,1H3
Formel vikt 74.048