Läs mer
N,N-Di-n-butyl-4-nitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497398
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15497398
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H60892.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92700-26-0
Molekylformel C15H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 278.352
MDL-nummer MFCD01010613
InChI-nyckel ZOSBBNCIMHOFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dibutyl-4-nitro-benzamide, n,n-di-n-butyl-4-nitrobenzamide
PubChem CID 347942
IUPAC-namn N,N-dibutyl-4-nitrobenzamide
LEDER CCCCN(CCCC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N,N-Di-n-butyl-4-nitrobenzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 278.35
Procent renhet 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt