Läs mer
N,N-Di-n-butyl-4-nitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7058132
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15497398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60892.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92700-26-0
Molekylformel C15H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 278.352
MDL-nummer MFCD01010613
InChI-nyckel ZOSBBNCIMHOFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dibutyl-4-nitro-benzamide, n,n-di-n-butyl-4-nitrobenzamide
PubChem CID 347942
IUPAC-namn N,N-dibutyl-4-nitrobenzamide
LEDER CCCCN(CCCC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Di-n-butyl-4-nitrobenzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 278.35
Procent renhet 97%