Läs mer
N-Nitroso Betahistine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso Betahistine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O/c1-11(10-12)7-5-8-4-2-3-6-9-8/h2-4,6H,5,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 165.0902 |
| Procent renhet | >95% |