Läs mer
N-Nitroso Iminostilbene, TRC
Produktkod. 30133694
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133694 10 mg
30135217 25 mg
30008904 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133694 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52810010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38652-29-8
Molekylformel C14H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Synonym 5-Nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine;
IUPAC-namn 11-nitrosobenzo[b][1]benzazepin
LEDER O=NN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso Iminostilbene
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-10H
Formel vikt 222.0793