Läs mer
N-nitrosodesipramin, TRC
Produktkod. 30041351
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041351 50 mg
30040726 10 mg
30007382 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN13739050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57164-17-7
Molekylformel C18H21N3O
Molekylvikt (g/mol) 295.38
Synonym 10,11-Dihydro-N-methyl-N-nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine
IUPAC-namn N-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl]-N-metyllystgasamid
LEDER CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodesipramine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O/c1-20(19-22)13-6-14-21-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)21/h2-5,7-10H,6,11-14H2,1H3
Formel vikt 295.1685