Läs mer
N-Pivaloyl-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Pivaloyl-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |