Läs mer
N-trifluoroacetyl Vareniclin, TRC
Produktkod. 30456941
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456941 500 mg
30455972 100 mg
30456751 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT889503500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 230615-70-0
Molekylformel C15 H12 F3 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 307.2705
Synonym Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-1-(5,8,14-triazatetracyklo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2,4,6,8,10-pentaen-14-yl)etanon
LEDER FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Varenicline Impurity 16
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
Formel vikt 307.0932