missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Tritylglycine ethyl ester, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7044800
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11388075

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08281.09

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18514-46-0
Molekylformel C23H23NO2
Molekylvikt (g/mol) 345.442
MDL-nummer MFCD00026893
InChI-nyckel CAFYNMFIEFNYRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-triphenylmethyl glycine ethyl ester, trt-gly-oet, ethyl n-tritylglycinate, n-tritylglycine ethyl ester, ethyl 2-tritylamino acetate, ethyl 2-triphenylmethyl amino acetate, acmc-20ak9z, n-trityl-glycine ethylester, ethyl 2-triphenylmethyl amino ethanoate, glycine, n-triphenylmethyl-, ethyl ester
PubChem CID 262774
IUPAC-namn ethyl 2-(tritylamino)acetate
LEDER CCOC(=O)CNC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Tritylglycine ethyl ester
Smältpunkt 112°C to 116°C
Beilstein 3000902
Kvantitet 10 g
Formel vikt 345.44
Procent renhet 98%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.