Läs mer
Nabumetone, Thermo Scientific™
1059.65 SEK - 4373.28 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 42924-53-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C15H16O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.291 |
| MDL-nummer | MFCD00079518 |
| InChI-nyckel | BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | nabumetone, relafen, 4-6-methoxynaphthalen-2-yl butan-2-one, arthaxan, nabumetona, relifex, listran, relifen, nabumeton, consolan |
| PubChem CID | 4409 |
| ChEBI | CHEBI:7443 |
| IUPAC-namn | 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one |
| LEDER | CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15495339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63072.06 |
5g |
1179.56 SEK 1059.65 SEK / 5g Save 119.91 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15405349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63072.14 |
25g |
4373.28 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Anti-inflammatory, anti-bacterial
- A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase
Kemiska identifierare
| 42924-53-8 | |
| 228.291 | |
| BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4409 | |
| 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one |
| C15H16O2 | |
| MFCD00079518 | |
| nabumetone, relafen, 4-6-methoxynaphthalen-2-yl butan-2-one, arthaxan, nabumetona, relifex, listran, relifen, nabumeton, consolan | |
| CHEBI:7443 | |
| CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC |
Specifikationer
| Nabumetone | |
| C15H16O2 | |
| 14,6343 | |
| Soluble in alcohol or chloroform | |
| CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC | |
| 228.291 | |
| CHEBI:7443 |
| 42924-53-8 | |
| MFCD00079518 | |
| nabumetone, relafen, 4-6-methoxynaphthalen-2-yl butan-2-one, arthaxan, nabumetona, relifex, listran, relifen, nabumeton, consolan | |
| BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one | |
| 4409 | |
| 228.29 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : EL9085000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold