Läs mer
Naftopidil hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
An alpha1-adrenoceptor antagonist
962.57 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 1164469-60-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C24H29ClN2O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.957 |
| MDL-nummer | MFCD09971016 |
| InChI-nyckel | VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride |
| PubChem CID | 6603044 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride |
| LEDER | COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15435519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63249.MA |
10mg |
962.57 SEK
10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 1164469-60-6 | |
| 428.957 | |
| VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 6603044 | |
| COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl |
| C24H29ClN2O3 | |
| MFCD09971016 | |
| naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride | |
| 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride |
Specifikationer
| Naftopidil hydrochloride | |
| C24H29ClN2O3 | |
| naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride | |
| VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride | |
| 6603044 | |
| ≥98% |
| 1164469-60-6 | |
| MFCD09971016 | |
| Soluble in DMSO; Also soluble in ethanol; Insoluble in water. | |
| COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl | |
| 428.957 | |
| 428.96 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : TL9336500
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures