Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 1L Super-Speed Centrifuge-flaskor med tätande förslutning
BIOPHARMA
Produktkod. 10044383
Change view
Material:
PPCO
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10044383 PPCO Paket med 6
10218174 Polykarbonat Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10044383 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31411006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11815.00 SEK
    9803.81 SEK / Paket med 6
    Save 2011.19 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Öka produktiviteten och återvinning av pellets i höghastighetsapplikationer med stora volymer med grovseparering med superhastighetscentrifugflaskor.
Öka produktiviteten och återvinning av pellets i höghastighetsapplikationer med stora volymer med grovseparering med Thermo Scientific™ Nalgene™ 1L Super Speed Centrifuge-flaskor. Dessa flaskor är idealiska för isolering av bakterier, jästvävnad och viral skörd.
Nyckelfunktioner:
  • Processa en hel liter i varje flaska med hastigheter upp till 15 810 xg
  • Släta innerväggar minskar skjuvning i däggdjurskulturseparationer
  • Välj polykarbonat för utmärkt klarhet och mekanisk styrka
  • Välj polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet
  • Rekommenderat driftstemperaturområde 4° till 22°°C; lagring till -70 °C
  • Inkluderar tredelad tätningslock, polypropenplugg, förslutning och silikonpackning för extra läckagetäthet† försäkran
  • USP Klass VI-kompatibel, icke-cytotoxisk, autoklaverbar
Anmärkningar:† Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten rinner ut; b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
Inkluderar 3-delad tätningslockenhet, polypropenplugg, förslutning och röd silikon-o-ring
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 6
Stängningsfärg Blå med röd O-ring
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Max. Tvinga 15,810 x g
Höjd (metrisk) 195.8 mm
Stängningsmaterial Polypropen, HIPS, PP-glasfylld, silikon
Diameter (metrisk) 97.0 mm
Förslutningstyp Tätningslock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI-kompatibel, icke-cytotoxisk
Produkttyp Centrifugerflaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten rinner ut; b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.