Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 1L Super-Speed Centrifuge-flaskor med tätande förslutning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10218174
Change view
Material:
PPCO
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material unitSize
10218174 Polykarbonat Paket med 6
10044383 PPCO Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10218174 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31401006
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka produktiviteten och återvinning av pellets i höghastighetsapplikationer med stora volymer med grovseparering med superhastighetscentrifugflaskor.
Öka produktiviteten och återvinning av pellets i höghastighetsapplikationer med stora volymer med grovseparering med Thermo Scientific™ Nalgene™ 1L Super Speed Centrifuge-flaskor. Dessa flaskor är idealiska för isolering av bakterier, jästvävnad och viral skörd.
Nyckelfunktioner:
  • Processa en hel liter i varje flaska med hastigheter upp till 15 810 xg
  • Släta innerväggar minskar skjuvning i däggdjurskulturseparationer
  • Välj polykarbonat för utmärkt klarhet och mekanisk styrka
  • Välj polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet
  • Rekommenderat driftstemperaturområde 4° till 22°°C; lagring till -70 °C
  • Inkluderar tredelad tätningslock, polypropenplugg, förslutning och silikonpackning för extra läckagetäthet† försäkran
  • USP Klass VI-kompatibel, icke-cytotoxisk, autoklaverbar
För användning med Nalgene 3143-0175 polypropensampolymer centrifugflaskor, 3144-0175 polykarbonat koniska centrifugflaskor och 3145-0175 polystyren koniska centrifugflaskor.
Anmärkningar:† Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten rinner ut; b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Färg Klart
Inkluderar 3-delad tätningslock, polypropenplugg, förslutning och blå silikon-o-ring
Material Polykarbonat
nr per ärende 6
Antal per förpackning 6
Stängningsfärg Blått
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI-kompatibel, icke-cytotoxisk
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Max. Tvinga 15,810 x g
Form Rund
Höjd (metrisk) 195.3 mm
Produkttyp Centrifugerflaska
Stängningsmaterial Polypropen, HIPS, PP-glasfylld, silikon
Diameter (metrisk) 97.5 mm
Förslutningstyp Tätningslock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten rinner ut; b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.