Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 2L PPCO Bio Bottle med tätningsförslutning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11359664
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet unitSize
11359664 Sterila Paket med 24
10430324 Icke-steril Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359664 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31202024
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbeta en 12L skörd i en enda körning med denna 2L flaska, den idealiska lösningen för att separera stora volymer skördar.
Bearbeta en 12L skörd i en enda körning med Thermo Scientific™ Nalgene™ 2L PPCO Bio Bottle med Sealing Closure, den idealiska lösningen för separering av stora volymer skördar.
Nyckelfunktioner:
  • Idealisk för bakterie-, jäst- och vävnadsisolering
  • Processa upp till 12L i en enda körning med hastigheter upp till 7 333 xg
  • Graderad design med bred mun förenklar dekantering, återupphängning och borttagning av pellets
  • Konisk form och slät insida säkerställer kompakt pelletsbildning
  • Tvådelad plugg och tätningslockdesign främjar aseptisk hantering
  • För centrifugeringsdriftstemperaturer från 4° till 22 °C och lagring till 0 °C
  • Användning av stödbrygga (Katalog #75007686) krävs
Innehåller:
Vit polypropenplugg med silikonpackning och polypropenskruvstängning för täthet† försäkran
† Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten rinner ut; b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Anmärkning:
Dessa tester, med användning av andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar. Separera skördar med stora volymer i en enda körning med Thermo Scientific™ Nalgene 2L PPCO Bio Bottle . Designad för användning i Thermo Scientific RC12BP Plus Centrifuge och H-12000 Swing Bucket Rotor, den exakta passformen säkerställer optimal prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Kapacitet (engelska) 67,62 uns
Färg Genomskinligt
Beskrivning 2L PPCO Bio Bottle med PP tätningsförslutning, steril
Material PPCO
Längd (metrisk) 175.3 mm
nr per ärende 24
Antal per förpackning 24
Skruvfärg Vitt
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 111.3 mm
Certifikat och efterlevnad Möter USP VI, icke-cytotoxisk, icke-hemolytisk
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Max. Tvinga 7333 x g
Mun Bred
Form Konisk
Höjd (metrisk) 209.3 mm
Produkttyp Bioprocessbehållare
Stängningsmaterial Polypropen, silikon
Förslutningstyp Tätningslock
Genom förslutningsdispenseringen Nej