Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certified Clean Biotainer Flaska, 125 ml
Produktkod. 16400631
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Produktkod. 16400631
Brand: Thermo Scientific™ CEN303042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaskor designade för farmaceutiska och biologiska användningar
  • Minska risken för överförd kontaminering och eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar
  • Hållbar, genomskinlig PC-konstruktion säkerställer integriteten hos ditt prov
  • Designad speciellt för läkemedels- och biologiska tillverkare
  • Förslutningarna har ett silikonfoder för läckagetäthet
  • Omfattande stöd för valideringsdokumentation
  • Utmärkt för frystillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Klart
Beskrivning Nalgene™ Platinacertifierad Clean™ Fyrkantig PETG Biotainer™ Flaska, 125 ml, steril,< 1/3 partiklar tillåts enligt USP < 778>
Diameter (engelska) Innerhals 1,06 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 26.7 mm
Höjd (metrisk) med stängning 104.6 mm
Material Polykarbonat
nr per ärende 50
Sterilitet Sterila
Vikt (engelska) 8 lb.
Certifikat och efterlevnad <1/3 partiklar tillåts enligt USP < 778>
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 104.6 mm
Bredd (engelska) 12,5 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 52.1 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras