Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certifierad Clean™ Biotainer™ Flaska
Produktkod. 16420631
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
Form:
Fyrkantig
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 504
Produktkod. 16420631
Brand: Thermo Scientific™ CEN312042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certifierad Clean™ Biotainer™ Flaskor är certifierade och lot-till-lot-testade för att innehålla mindre än 1/3 av de partiklar som är tillåtna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening.
Produkterna tvättas med USP Vatten för injektion och hanterad eftertvätt i klass 5 renrum med klass 4 förpackningar/inspektionshuvar för att producera dessa mycket låga partiklar. Certifierad och lot-till-lot-testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening. Sterila, färdiga att använda produkter med en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 inuti behållaren/förslutningen, inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning.
  • Minska risken för överförd kontaminering och eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar
  • Hållbar, genomskinlig PC-konstruktion säkerställer integriteten hos ditt prov
  • Designad speciellt för läkemedels- och biologiska tillverkare
  • Förslutningarna har ett silikonfoder för läckagetäthet
  • Omfattande stöd för valideringsdokumentation
  • Utmärkt för frystillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) Innerhals 1,89 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 48 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Material Polykarbonat
nr per ärende 35/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 100 °C
Vikt (engelska) 17.5 lb.
Stängningsfärg Vitt
Låg partiklar <1/3 USP < 788> (Ultra låga partiklar)
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, USP 661, FDA 21 CFR 177.1315
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 201 mm
Produkttyp Medieflaska
Bredd (engelska) 20,5 tum
Förslutningsfoder Silikon
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 98 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras