Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certifierad Clean™ Biotainer™ Flaska
Produktkod. 16480631
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
Form:
Fyrkantig
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 504
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Form Förpackningsstorlek
16480631 20 mL Rund Paket med 504
16470631 5 mL Rund -
16420631 1 L Fyrkantig Paket med 35
16440631 2 L Fyrkantig -
16450631 5 L Fyrkantig -
16460631 10 L Fyrkantig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16480631 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CEN350020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67170.00 SEK
    60419.67 SEK / Paket med 504
    Save 6750.33 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-01-2027
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certifierad Clean™ Biotainer™ Flaskor är certifierade och lot-till-lot-testade för att innehålla mindre än 1/3 av de partiklar som är tillåtna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening.
Produkterna tvättas med USP Vatten för injektion och hanterad eftertvätt i klass 5 renrum med klass 4 förpackningar/inspektionshuvar för att producera dessa mycket låga partiklar. Certifierad och lot-till-lot-testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening. Sterila, färdiga att använda produkter med en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 inuti behållaren/förslutningen, inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning.
  • Minska risken för överförd kontaminering och eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar
  • Hållbar, genomskinlig PC-konstruktion säkerställer integriteten hos ditt prov
  • Designad speciellt för läkemedels- och biologiska tillverkare
  • Förslutningarna har ett silikonfoder för läckagetäthet
  • Omfattande stöd för valideringsdokumentation
  • Utmärkt för frystillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Färg Genomskinlig blå
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Material Polykarbonat
nr per ärende 504/Cs.
Antal per förpackning 84/Pk.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 100 °C
Vikt (engelska) 23.5 lb.
Stängningsfärg Vitt
Låg partiklar <1/3 USP < 788> (Ultra låga partiklar)
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 68.5 mm
Bredd (engelska) 11 tum
Förslutningsfoder Silikon
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 30 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,67 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, USP 661, FDA 21 CFR 177.1315
Produkttyp Medieflaska