Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-certifierad ren valideringsflaska, 5 mL
Produktkod. 16490581
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Produktkod. 16490581
Brand: Thermo Scientific™ 3820350005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ PETG Carboys minskar risken för överförd kontaminering
  • Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning
  • Certifierad Clean, validerad till USP 788
  • Endast för forskning. Ej avsedd för användning i diagnostiska procedurer
  • <0,5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Vätskelagring och transport
Material PETG
nr per ärende 416
Antal per förpackning 52
Kvantitet 416/Fall
Sterilitet Sterila
Vikt (engelska) 9 lb.
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad USP 788
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Mediaflaska i plast
Bredd (engelska) 12,5 tum
Längd (engelska) 12,5 tum
Förslutningsfoder LDPE
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras