Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runda HDPE-flaskor med smal mun med förslutning: Bulkpack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10502235
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10502235
Brand: Thermo Scientific™ 3120020002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiska för förpackning och frakt av vätskor, dessa allsidiga flaskor har utmärkt kemisk resistens och är mycket pålitliga och hållbara för långvarig användning.
Idealisk för förpackning och frakt av vätskor, Thermo Scientific™ Boston Round HDPE-flaskor med smal mun är mycket pålitliga och hållbara för långvarig användning och erbjuder utmärkt kemisk resistens.
  • Icke steril
  • Naturlig, genomskinlig högdensitetspolyeten
  • Naturliga, foderlösa polypropenförslutningar
  • Hållbara, enhetliga väggar är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Boston rund flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 85 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Bredd (engelska) 1,52 tum.
Höjd (engelska) 3,36 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Ja (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.