Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runda HDPE-flaskor med smal mun med förslutning: Bulkpack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12140880
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12140880 30 mL 20 mm Paket med 1000
10502235 60 mL 20 mm Paket med 1000
10212963 125 mL 24 mm Paket med 500
10099202 175 mL 24 mm Paket med 250
10190513 250 mL 24 mm Paket med 250
10100523 500 mL 28 mm Paket med 125
10690904 1 L 38-430 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12140880 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3120020001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiska för förpackning och frakt av vätskor, dessa allsidiga flaskor har utmärkt kemisk resistens och är mycket pålitliga och hållbara för långvarig användning.
Idealisk för förpackning och frakt av vätskor, Thermo Scientific™ Boston Round HDPE-flaskor med smal mun är mycket pålitliga och hållbara för långvarig användning och erbjuder utmärkt kemisk resistens.
  • Icke steril
  • Naturlig, genomskinlig högdensitetspolyeten
  • Naturliga, foderlösa polypropenförslutningar
  • Hållbara, enhetliga väggar är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Boston rund flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Ja (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.