Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runda LDPE-flaskor med smal mun med förslutning: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10777463
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10777463
Brand: Thermo Scientific™ 3120030016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Paketera, skicka och lagra en mängd olika reagenser med dessa runda, smala LDPE-flaskor med förslutning.
Paketera, skicka och lagra en mängd olika reagenser med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runda LDPE-flaskor med smal mun och förslutning, tillverkade av naturlig lågdensitetspolyeten.
Nyckelfunktioner
  • Hållbar och tydlig
  • Enhetliga väggar som motstår splittring och punktering
  • Läcksäker† när de används med deras Nalgene stängningar
  • Idealisk för spårmetallanalys— LDPE har låg spårmetallhalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Boston rund flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material LDPE
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 28 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Bredd (engelska) 2,86 tum.
Höjd (engelska) 6,71 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Ja (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.