Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runda naturliga PPCO-flaskor med smal mun med förslutning: Bulkpack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10232913
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10232913 30 mL 20 mm Paket med 1000
10512045 60 mL 20 mm Paket med 1000
10446663 125 mL 24 mm Paket med 500
10777633 250 mL 24 mm Paket med 250
10622064 500 mL 28 mm Paket med 125
10354293 1 L 38-430 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10232913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3120060001
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ fortsatt lager av dessa naturliga PPCO-flaskor med smal mun med förslutning med detta bulkförpackade alternativ.
Säkerställ fortsatt lager av genomskinliga, hållbara och kemiskt resistenta Thermo Scientific™ Boston runda naturliga PPCO-flaskor med smal mun med förslutning med detta bulkpackade alternativ. Dessa flaskor är tillverkade av naturlig polypropensampolymer och har polypropenförslutningar.
Funktioner
  • Hållbar
  • Genomskinligt
  • Autoklaverbar/Läcksäker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Boston rund flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material PPCO
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Bredd (engelska) 1,35 tum.
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Ja (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.