Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runda ogenomskinliga vita HDPE-flaskor utan förslutning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10344673
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10344673
Brand: Thermo Scientific™ 3620080002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt designade för krävande labbanvändning, dessa pålitliga, hållbara flaskor är ogenomskinliga vita för användning med ljuskänsliga produkter och ger utmärkt kemisk resistens.
Skydda ljuskänsliga produkter med kemiskt resistenta Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runda ogenomskinliga vita HDPE-flaskor utan förslutning. Speciellt utformade för krävande labbanvändning, dessa pålitliga, hållbara flaskor uppfyller specifikationerna för ljusbeständiga behållare per USP krav, senaste upplagan.
  • Opak vit HDPE
  • Uppfyller kraven på ljusbeständiga behållare per USP senaste upplagan
  • Hållbara, enhetliga väggar är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
  • Styv och genomskinlig, med utmärkt kemisk resistens
  • Bra för användning i frys till -100 °C
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Bulkpackad; beställ förslutningar separat (362150-serien).
Anmärkning:
En mängd olika färgade förslutningar finns tillgängliga separat för dessa flaskor. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Opak vit
Beskrivning Boston rund flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klasser VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 85 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Höjd (engelska) 3,34 tum.
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.