Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC lågpartikulerade biotainers
Produktkod. 16410601
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Form:
Fyrkantig
Fyrkantig med handtag
Certifikat och efterlevnad:
USP <778 >
USP <778 >, USP Klass VI, Icke-cytotoxisk, USP <661 >, Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP < 661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP < 661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till 100 °C
-70 °C till 70 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Form Certifikat och efterlevnad Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
16410601 10 L Fyrkantig USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP < 661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520 -100 °C till 100 °C -
16420591 125 mL Fyrkantig USP <778 > -100 °C till 100 °C -
16440591 1 L Fyrkantig USP <778 > -70 °C till 70 °C Paket med 35
16470591 2 L Fyrkantig USP <778 > -100 °C till 100 °C -
16490591 5 L Fyrkantig USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP < 661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315 -100 °C till 100 °C -
16480591 5 L Fyrkantig med handtag USP <778 >, USP Klass VI, Icke-cytotoxisk, USP <661 >, Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315 -100 °C till 100 °C Paket med 6
16400601 10 L Fyrkantig med handtag USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP < 661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520 -100 °C till 100 °C -
16440601 20 L Fyrkantig USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP < 661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520 -100 °C till 100 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16410601 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 38341042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4300.00 SEK
    3892.55 SEK / Paket med 2
    Save 407.45 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Nalgene PC Low Particulate Biotainers är certifierade rena enligt USP <788-standard > , vilket gör dem till en idealisk lösning för biologisk och farmaceutisk tillverkning.
Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning, Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonat Biotainer™ Flaskor och Carboys minskar risken för överförd kontaminering. Hållbar, genomskinlig PC-konstruktion säkerställer integriteten hos ditt prov, även fryst till -100 °C. Tillhandahålls sterila och färdiga att använda; inklusive certifierade rena produkter, som uppfyller USP < 788> standarder och endotoxiner under 0,5 EU/ml. Certifierade rena produkter inkluderar treskiktsförpackningar, med två värmeförseglade lager för att underlätta inträde i renrum.
  • Certifierade rena produkter inkluderar förpackningar i tre lager, med två värmeförseglade lager för att underlätta inträde i renrum
  • Sterila, färdiga att använda produkter med en Sterility Assurance Level på 10 -6 inuti flaskan/förslutningen
  • Robust PC kan användas från -100 °C till 100 °C, vilket möjliggör både uppvärmd blandning och fryst lagring eller transport. Måste testas under faktiska användningsförhållanden eftersom resultaten kan variera beroende på applikation.
  • Inspektionsprocedurer under hela tillverkningen inkluderar läckagetestning, dimensionsprovning, visuell inspektion av partiklar och frisläppningstestning för att säkerställa att produkten uppfyller alla specifikationer
  • Alla behållare/förslutningssystem är certifierade läckagesäkra** för att skydda värdefullt innehåll
  • Produkter kan levereras med tvångsextraktionsstudier* , valideringspärmar* och certifikat
  • Kundsupport inkluderar våra mycket erfarna kommersiella specialistteam, regulatoriska team, kvalitetsteam och regional teknisk support
Dessutom inkluderar våra certifierade rena produkter:
  • Renrum producerat i ISO Klass 7 för att begränsa partiklar under formning
  • Två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning
  • Värmeförseglade påsar inkluderar snabba revor på toppen och botten och placerade i kartongfoder tvinnade och tejp/knytförseglade för att förhindra grov kontaminering på innerförpackningen
  • Certifierad och lot-till-lot-testad för att uppfylla USP < 788> låga partikelkrav för att begränsa potentiell partikelförorening
  • Certifierat lågt endotoxin (0,50 EU/mL) enl USP < 85> för att minska pyrogener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Färg Translucent Blue
Diameter (metrisk) Innerhals 48 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Material Polykarbonat
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 100 °C
Stängningsfärg Vitt
Låg partiklar USP <788 > (Låg partikul)
Förslutning ingår Yes
Graderad Yes
Mun Smal
Höjd (metrisk) 337 mm
Höjd (engelska) 13,3 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Förberedelse och lagring av media/buffert uppströmsmedia. Lagring av processlösningar uppströms. Nedströms validering, nedströms mellanlagring och transport. Transport av läkemedelsprodukter/substanser.
Kapacitet (engelska) 338,1 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP < 661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520
Disponibel Single-use
Produkttyp Förvarings- och transportflaska
Visa mer Visa mindre
*Studier är icke-GMP och tillhandahålls endast i informationssyfte. Identifieringen och kvantiteten av extraherbara ämnen kan variera med rutinmässiga ändringar som görs i tillverkningsprocessen. Studierna kan hjälpa dig att avgöra om ytterligare lakbara studier är berättigade att uppfylla tillämpliga regulatoriska krav eller förväntningar, och är tillgängliga under CDA genom att kontakta oss på rocregsupport@thermofisher.com* Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut.
Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.