Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierade lågpartiklar HDPE-flaskor med smal mun med förslutning: Lab Pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11379674
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
11379674 500 mL 28 mm Paket med 48
11369674 250 mL 24 mm Paket med 72
11349674 1 L 38-430 mm Paket med 24
3 options
Produktkod. 11379674
Brand: Thermo Scientific™ 3820990500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara kemikalier med hög renhet effektivt med dessa HDPE-flaskor, som har extremt låg spårmetallhalt.
Thermo Scientific™ Nalgene Certifierade lågpartiklar HDPE-flaskor med smal mun har extremt låg spårmetallhalt, vilket gör dem till ett utmärkt val för förvaring av kemikalier med hög renhet. Tillverkning i kontrollerad miljö minimerar partikelförorening. Smala flaskor med certifierade låga partikelhalter används av avsändare som designar och monterar kombinationsförpackningar för kemikalier med hög renhet.
Funktioner
  • Läcksäker†
Innehåller:
Förslutningar av polypropen
Rekommenderas för:
Lagring och transport av mikroelektroniska eller biologiska reagenser
Ett provproduktcertifikat som ger cytotoxicitet, USP Klass VI, FDA Compliance —21 CFR och annan information om regelefterlevnad är tillgänglig eller kan begäras från vår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Flaskor med låg partikelform
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material HDPE
nr per ärende 48
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Låg partiklar Ja
Halsfinish 28 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. Flaskorna utvärderas vid 15psi (103kPa) per 49 CFR 173.27(c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6 och IATA Dangerous Goods Regulations avsnitt 5.0.2.9.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 171 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Bredd (engelska) 2,86 tum.
Höjd (engelska) 6,71 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvförslutning (monterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.