Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad HDPE-flaska med smal mun med skruvförslutning av polypropen
Beskrivning
Används för insamling av vatten och andra miljömässiga vätskeprover, särskilt för kritiska projekt där provinneslutning och -transport är av stor oro. Ikonen för kvalitet, Thermo Scientific™ Nalgene™ behållare är garanterat täta† och brottsäker. Hållbar konstruktion klarar av fältarbetets påfrestningar. Nalgene Certifierade HDPE-flaskor med smal mun är certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för analyser av spårmetall och vattenkvalitetsparameter.
- HDPE-behållare med täthet† polypropenförslutning
- Läcksäker† garanterat
- Certifierad för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för spårmetall- och vattenkvalitetsparameteranalyser
- Kapsyler monterade på behållare
- Smal mun för precisionshällning
- Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
Innehåller:
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller och vattenkvalitetsparametrar
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Anmärkning:
†Termen“ täta« gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Certifieringsparametrar | Metaller och vattenkvalitetsparametrar, Diquot/Paraquot |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Nalgene NM HDPE-flaska |
| Diameter (engelska) Inre | 1,06 tum |
| Diameter (engelska) | 3,62 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.69 cm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 24 |
| Visa mer |